Cobre (II) cloruro dihidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de cobre dihidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02733.0250 1.02733.1000
1.02733.0250EA 96.5 EUR
1.02733.0250 1.02733.1000
Cobre (II) cloruro dihidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Cobre (II) cloruro dihidrato
Formula: CuCl₂·2H₂O
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149674
Núm. CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02660
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1150 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C
Molar Mass 170.48 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 2.54 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material