Cobre (II) cloruro dihidrato ≥96%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Dicloruro de cobre dihidrato
23089.262EA 64.8 EUR
23089.262 23089.364
Cobre (II) cloruro dihidrato ≥96%, TECHNICAL
Cobre (II) cloruro dihidrato
Formula: CuCl₂·2H₂O
MW: 170,48 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149674
Núm. CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02660
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 96 %