Cobre (II) cloruro dihidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Dicloruro de cobre dihidrato
23093.233EA
78.6
EUR
23093.233
23093.290
Cobre (II) cloruro dihidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Cobre (II) cloruro dihidrato
Formula:
CuCl₂·2H₂O MW: 170.48 g/mol Pto. de fusión: 100 Densidad: 2.54 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149674 Núm. CAS: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8 III Índice Merck: 13,02660 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 99.0 % |
pH (20°C; 5 %) | 3.0 - 3.8 |
Insolubility in water | Max. 100 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 30 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
As (Arsenic) | Max. 1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 30 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 40 ppm |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |