Difluoruro de cobre dihidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Copper difluoride dihidrato
13076.18
13076.30
13076.18EA
52.1
EUR
13076.18
13076.30
Difluoruro de cobre dihidrato
Difluoruro de cobre dihidrato
CAS No.: 13454-88-1
Molecular Formula: CuF2.2H2O
Formula Weight: 137.57 (101.54anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.934
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2638
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00010977
Flux in casting gray iron
Formula:
CuF₂·2H₂O MW: 137.57 g/mol Pto. de fusión: >130 °C (desc.) Densidad: 2.934 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010977 Núm. CAS: 13454-88-1 EINECS: 232-147-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III |