Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cupric Nitrate Hydrate, Copper dinitrate hemipentahydrate, Cupric nitrate hemi(pentahydrate), Cupric nitrate 2.5-hydrate, Cupric nitrate hemipentahydrate
405855000 405850025 405851000
ACRO405855000EA 152 EUR
ACRO405855000 ACRO405850025 ACRO405851000
Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato 98+% ACS
Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato
Formula: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
MW: 232.59 g/mol
Pto. de fusión: 114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02253001
Núm. CAS: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue Crystalline powder
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %