Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14004.0B
A14004.0I
A14004.30
A14004.36
A14004.0BEA
141
EUR
A14004.0B
A14004.0I
A14004.30
A14004.36
Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato ≥98%
Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato
Purity: 98%
CAS No.: 19004-19-4
Molecular Formula: CuN2O6.2.5H2O
Formula Weight: 232.59 (187.55anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 115°
Boiling Point: 170° dec.
Merck Reference: 14,2643
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149671
Formula:
Cu(NO₃)₂·2.5H₂O Pto. Ebullición: 170 °C (desc.) Pto. de fusión: ∼115 °C Densidad: 2,32 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02253001 Núm. CAS: 19004-19-4 EINECS: 221-838-5 UN: 3085 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,2643 |