Cobre (II) nitrato trihidrato 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dinitrato de cobre trihidrato
207681000 207685000 207680025
ACRO207681000EA 36 EUR
ACRO207681000 ACRO207685000 ACRO207680025
Cobre (II) nitrato trihidrato 99% para análisis
Cobre (II) nitrato trihidrato
Formula: Cu(NO₃)₂·3H₂O
MW: 241.6 g/mol
Pto. de fusión: 114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149671
Núm. CAS: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,02671
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue Powder or crystals and/or chunks
Titration Iodometric 98.5 to 104.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm