Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato ≥98% (≥26% Cu basis), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Peligro
|
12837-1KG
12837-2.5KG
12837-500G
12837-1KGEA
85.4
EUR
12837-1KG
12837-2.5KG
12837-500G
Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato ≥98% (≥26% Cu basis), Fluka™
Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato
Formula:
Cu(NO₃)₂·2.5H₂O Pto. de fusión: 114 °C Densidad: 2,320 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02253001 Núm. CAS: 19004-19-4 EINECS: 221-838-5 UN: 3085 ADR: 5.1,I Índice Merck: 13,02671 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 98 % |
Assay of Cu | Min. 26 % |
Water insoluble matter | Max. 0.003 % |
Iron (Fe) | Max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |