Cobre (II) nitrato trihidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02753.0250 1.02753.1000 1.02753.9025
1.02753.0250EA 73.7 EUR
1.02753.0250 1.02753.1000 1.02753.9025
Cobre (II) nitrato trihidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Cobre (II) nitrato trihidrato
Formula: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Pto. de fusión: 114 °C
Densidad: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149671
Núm. CAS: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,02671
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2670 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 241.60 g/mol
Bulk Density 1050 kg/m3
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer