Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato ≥97%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
23121.297EA 87.8 EUR
23121.297 23121.366
Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato ≥97%, TECHNICAL
Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato
Formula: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Pto. de fusión: 114 °C
Densidad: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD02253001
Núm. CAS: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97 %