Cobre (II) nitrato trihidrato 99-104%, Puriss. p.a., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
61194-100G 61194-500G
61194-100GEA 52.9 EUR
61194-100G 61194-500G
Cobre (II) nitrato trihidrato 99-104%, Puriss. p.a., Fluka™
Cobre (II) nitrato trihidrato
Formula: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Pto. de fusión: >114 °C (desc.)
Densidad: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149671
Núm. CAS: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Índice Merck: 13,02671
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 104.0 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 20 ppm