Cobre (II) sulfato pentahidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
197720010 197722500 197720050
ACRO197720010EA 69.4 EUR
ACRO197720010 ACRO197722500 ACRO197720050
Cobre (II) sulfato pentahidrato 99+% para análisis
Cobre (II) sulfato pentahidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Pto. de fusión: 110 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149681
Núm. CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
IR: 01-2119520566-40
Índice Merck: 13,02682
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.002 %