Cobre (II) sulfato pentahidrato 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
197730010 197730050 197730250
ACRO197730010EA 54.6 EUR
ACRO197730010 ACRO197730050 ACRO197730250
Cobre (II) sulfato pentahidrato 98%, extra puro
Cobre (II) sulfato pentahidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
Densidad: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149681
Núm. CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
IR: 01-2119520566-40
Índice Merck: 13,02682
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
Arsenic (As) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤125 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm