Cobre (II) sulfato pentahidrato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
423610030 423615000 423610100
ACRO423610030EA 279 EUR
ACRO423610030 ACRO423615000 ACRO423610100
Cobre (II) sulfato pentahidrato 98+% ACS
Cobre (II) sulfato pentahidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
Densidad: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149681
Núm. CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
IR: 01-2119520566-40
Índice Merck: 13,02682
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue Crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %