Cobre (II) sulfato pentahidrato 98.0-102.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
14178.36
14178.A3
14178.36EA
62.8
EUR
14178.36
14178.A3
Cobre (II) sulfato pentahidrato 98.0-102.0% ACS
Cobre (II) sulfato pentahidrato
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7758-99-8
Molecular Formula: CuSO4.5H2O
Formula Weight: 249.68 (159.60anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.270
Appearance: Blue
Odour: Odourless
pH: 4
Solubility: Soluble in water, methanol, glycerol.
Merck Reference: 14,2653
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149681
Formula:
CuSO₄·5H₂O Densidad: 2,270 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149681 Núm. CAS: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III IR: 01-2119520566-40 Índice Merck: 14,2653 |