Cobre (II) sulfato pentahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A11262.0B
A11262.0G
A11262.0I
A11262.0BEA
47.2
EUR
A11262.0B
A11262.0G
A11262.0I
Cobre (II) sulfato pentahidrato ≥99%
Cobre (II) sulfato pentahidrato
Purity: 99%
CAS No.: 7758-99-8
Molecular Formula: CuSO4.5H2O
Formula Weight: 249.68 (159.60anhy)
Odour: Odourless
pH: 4
Merck Reference: 14,2653
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149681
Formula:
CuSO₄·5H₂O Densidad: 2,270 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149681 Núm. CAS: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III IR: 01-2119520566-40 Índice Merck: 14,2653 |