Cobre (II) sulfato pentahidrato 98-102% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
0330-2.5KGEA 265 EUR
0330-2.5KG 0330-500G
Cobre (II) sulfato pentahidrato 98-102% ACS
Cobre (II) sulfato pentahidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
Densidad: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149681
Núm. CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
IR: 01-2119520566-40
Índice Merck: 13,02682
Order Now
Resultados test especificaciones
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.003%
Nickel ≤0.005%
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.002%
Potassium ≤0.01%
Purity 98% – 102%
Sodium ≤0.02%