Cobre (II) sulfato pentahidrato USP, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Atención
|
Sinónimos:
Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
1844-01EA
214.4
EUR
1844-01
1844-05
Cobre (II) sulfato pentahidrato USP, J.T.Baker®
Cobre (II) sulfato pentahidrato
Formula:
CuSO₄·5H₂O MW: 249.69 g/mol Densidad: 2.284 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149681 Núm. CAS: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9 III IR: 01-2119520566-40 Índice Merck: 13,02682 |
Resultados test especificaciones
Meets U.S.P Requirements | |
GMP Manufactured Product | |
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging | |
Bulk Pharmaceutical Chemical |
|
USP - Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
USP - Identification | Passes Test |
USP - Iron (Fe) | ≤0.003 % |
USP - Loss on Drying | 33.0 - 36.5 % |
USP - Nickel (Ni) | ≤0.005 % |
USP - Potassium (K) | ≤0.01 % |
USP - Sodium (Na) | ≤0.02 % |
USP - Assay (CuSO₄) (dried basis) | 98.5 - 100.5 % |
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the | |
manufacturing or purification of the product. |