Cobre (II) sulfato pentahidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02780.5000 1.02780.9050
1.02780.5000EA 340 EUR
1.02780.5000 1.02780.9050
Cobre (II) sulfato pentahidrato, Supelco®
Cobre (II) sulfato pentahidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Densidad: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149681
Núm. CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
IR: 01-2119520566-40
Índice Merck: 13,02682