Cobre (II) sulfato pentahidrato, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02790.0250 1.02790.1000 1.02790.5000 1.02790.9050
1.02790.0250EA 48.6 EUR
1.02790.0250 1.02790.1000 1.02790.5000 1.02790.9050
Cobre (II) sulfato pentahidrato, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Cobre (II) sulfato pentahidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Densidad: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149681
Núm. CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
IR: 01-2119520566-40
Índice Merck: 13,02682
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (iodometric) 99.0-100.5%
Insoluble matter 0.005% max
Chloride (Cl) 0.0005% max
Total nitrogen (N) 0.001% max
Calcium (Ca) 0.005% max
Iron (Fe) 0.003% max
Potassium (K) 0.001% max
Sodium(Na) 0.005% max
Nickel (Ni) 0.005% max
Lead (Pb) 0.005% max
Zinc (Zn) 0.03% max
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur