Cobre (II) sulfato pentahidrato ≥98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
23165.298EA 57.2 EUR
23165.298 23165.367 23165.460
Cobre (II) sulfato pentahidrato ≥98%, TECHNICAL
Cobre (II) sulfato pentahidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Densidad: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149681
Núm. CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
IR: 01-2119520566-40
Índice Merck: 13,02682
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %