Cobre (II) sulfato pentahidrato 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
23174.233EA 46.7 EUR
23174.233 23174.290 23174.360 23174.460
Cobre (II) sulfato pentahidrato 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Cobre (II) sulfato pentahidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
Densidad: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149681
Núm. CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
IR: 01-2119520566-40
Índice Merck: 13,02682
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 102.0 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
K (Potassium) Max. 10 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.03 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test