Calzado de seguridad ESD, sandalias, uvex 1 damas, 8562
Proveedor: UVEX
8560.7/38 8560.7/39 8560.7/40 8560.7/35 8560.7/41 8560.7/42 8560.7/43 8560.7/36 8560.7/37
UVEX8560.7/38EA 132 EUR
UVEX8560.7/38 UVEX8560.7/39 UVEX8560.7/40 UVEX8560.7/35 UVEX8560.7/41 UVEX8560.7/42 UVEX8560.7/43 UVEX8560.7/36 UVEX8560.7/37
Calzado de seguridad ESD, sandalias, uvex 1 damas, 8562
Zapatos y botas
Zapato de seguridad sin metal, extremadamente ligero, flexible y multifuncional, fabricado con una parte superior de microvelour de alta tecnología transpirable y resistente al agua, lengüeta y cuello acolchados y una suela de PUR de doble densidad (resistente al aceite y a la gasolina, y antiestática) sin inhibidores de la humedad de la laca, como las siliconas o los ftalatos.
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Forro de malla de distancia transpirable
  • Plantilla de confort antiestática extraíble con sistema de control de la humedad; posibilidad de plantillas ortopédicas
  • Suela antideslizante con absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los posibles puntos de presión y las ampollas
  • Puntera de xenova® 100% libre de metales, no magnética (200 J)
  • Cumple con los requisitos de ESD: Resistencia a tierra inferior a 35 megaohmios
Apto para personas alérgicas al cromo.
Color: Gris/rosa
Ancho: 10
Certificaciones: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC