Bromuro de cadmio (II) tetrahidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
32958.14 32958.22
32958.14EA 54.1 EUR
32958.14 32958.22
Bromuro de cadmio (II) tetrahidrato, grado reactivo
Bromuro de cadmio (II) tetrahidrato
CAS No.: 13464-92-1 Molecular Formula: CdBr2.4H2O Formula Weight: 344.28 (272.22anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00150204
Formula: Br₂Cd·4H₂O
MW: 344.28 g/mol
Pto. de fusión: 575
Densidad: 5.214 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150204
Núm. CAS: 13464-92-1
EINECS: 232-165-1
UN: 2570
ADR: 6.1 III