Cloruro de cadmio (II) hemipentahidrato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cadmio cloruro hemipentahidrato
197020250 197022500
ACRO197020250EA 31.1 EUR
ACRO197020250 ACRO197022500
Cloruro de cadmio (II) hemipentahidrato 99+%
Cloruro de cadmio (II) hemipentahidrato
Formula: CdCl₂·2.5H₂O
MW: 228.35 g/mol
Pto. de fusión: 34 °C
Número MDL: MFCD00799071
Núm. CAS: 7790-78-5
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
Índice Merck: 13,01617
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 79.5 to 81.0 % (CdCl2)
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)