Cloruro de cadmio (II) hemipentahidrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cadmio cloruro hemipentahidrato
423505000 423500025 423501000
ACRO423505000EA 291 EUR
ACRO423505000 ACRO423500025 ACRO423501000
Cloruro de cadmio (II) hemipentahidrato ACS
Cloruro de cadmio (II) hemipentahidrato
Formula: CdCl₂·2.5H₂O
MW: 228.35 g/mol
Pto. de fusión: 34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799071
Núm. CAS: 7790-78-5
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,01617
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals and/or chunks
Titration Complexometric 79.5 to 81.0 % (CdCl2)
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %