Cadmium chloride hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10661.09
10661.18
10661.09EA
72.9
EUR
10661.09
10661.18
Cadmium chloride hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Cadmium chloride hydrate
Purity: 99.998%
CAS No.: 654054-66-7
Molecular Formula: CdCl2.xH2O (x≈2.5)
Formula Weight: 183.32(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Refractive Index: 1.6513
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,1617
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00149627
Formula:
CdCl₂·H₂O Pto. de fusión: 565 °C Densidad: 3,327 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149627 Núm. CAS: 654054-66-7 EINECS: 233-296-7 UN: 2570 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,1617 |