Cadmio (II) nitrato tetrahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Nitrato de cadmio (II) tetrahidrato
10663.06
10663.14
10663.22
10663.06EA
50.6
EUR
10663.06
10663.14
10663.22
Cadmio (II) nitrato tetrahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Cadmio (II) nitrato tetrahidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 10022-68-1
Molecular Formula: Cd(NO3)2.4H2O
Formula Weight: 308.47 (236.41anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.45
Melting Point: 59°
Boiling Point: 132°
Merck Reference: 14,1622
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00149626
Formula:
CdN₂O₆·4H₂O MW: 308,48 g/mol Pto. Ebullición: 132 °C Pto. de fusión: 59 °C Densidad: 2,45 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149626 Núm. CAS: 10022-68-1 EINECS: 233-710-6 UN: 3087 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,1622 |