Cadmio (II) nitrato tetrahidrato ≥98.5%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Nitrato de cadmio (II) tetrahidrato
12228.22 12228.36
12228.22EA 77 EUR
12228.22 12228.36
Cadmio (II) nitrato tetrahidrato ≥98.5%
Cadmio (II) nitrato tetrahidrato
Purity: 98.5% min CAS No.: 10022-68-1 Molecular Formula: Cd(NO3)2.4H2O Formula Weight: 308.47 (236.41anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.45 Melting Point: 59° Boiling Point: 132° Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone, ethyl acetate. Insoluble in HNO3 Merck Reference: 14,1622 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00149626
Manufacturing of Cd salts, photographic emulsions, laboratory reagent, Colouring glass
Formula: CdN₂O₆·4H₂O
MW: 308,48 g/mol
Pto. Ebullición: 132 °C
Pto. de fusión: 59 °C
Densidad: 2,45
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149626
Núm. CAS: 10022-68-1
EINECS: 233-710-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,1622