Mercurio (I) nitrato dihidrato 98% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dinitrato de dimercurio dihidrato
213130500
213132500
213130010
ACRO213130500EA
126
EUR
ACRO213130500
ACRO213132500
ACRO213130010
Mercurio (I) nitrato dihidrato 98% para análisis
Mercurio (I) nitrato dihidrato
Formula:
Hg₂N₂O₆·2H₂O Pto. de fusión: 70 °C Densidad: 4,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150812 Núm. CAS: 7782-86-7 EINECS: 233-886-4 UN: 1627 ADR: 6.1,II Índice Merck: 13,05923 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Assay | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Mercuric Mercury (as Hg) | ≤0.5 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in dilute HNO3) |
Residue after reduction | ≤0.01 % |