Mercurio (II) nitrato monohidrato 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dinitrato de mercurio monohidrato
213140500 213142500 213140010
ACRO213140500EA 61.5 EUR
ACRO213140500 ACRO213142500 ACRO213140010
Mercurio (II) nitrato monohidrato 98+%
Mercurio (II) nitrato monohidrato
Formula: Hg(NO₃)₂·1H₂O
MW: 342.62 g/mol
Pto. de fusión: 77…79 °C
Densidad: 4.3 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149736
Núm. CAS: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystalline powder
Titration Complexometric ≥98 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.2 %