Mercurio (II) nitrato monohidrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dinitrato de mercurio monohidrato
423941000 423945000
ACRO423941000EA 112 EUR
ACRO423941000 ACRO423945000
Mercurio (II) nitrato monohidrato ACS
Mercurio (II) nitrato monohidrato
Formula: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Pto. de fusión: 77…79 °C
Densidad: 4,3 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149736
Núm. CAS: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Titration with NH4SCN ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Residue after reduction ≤0.01 %