Cadmio (II) sulfato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
270565000 270560025
ACRO270565000EA 178 EUR
ACRO270565000 ACRO270560025
Cadmio (II) sulfato 99+% para análisis
Cadmio (II) sulfato
Formula: CdO₄S
MW: 208.47 g/mol
Pto. de fusión: 1000 °C
Densidad: 4.7
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010923
Núm. CAS: 10124-36-4
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,01665
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 3.5 to 6.0 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Alkalies+earths (Na,K,Ca) ≤0.05 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.004 %