Cadmio (II) sulfato 8/3-hidrato, en cristales ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sulfato de cadmio (II) 8/3-hidrato
403765000 403760025 403761000
ACRO403765000EA 190 EUR
ACRO403765000 ACRO403760025 ACRO403761000
Cadmio (II) sulfato 8/3-hidrato, en cristales ACS
Cadmio (II) sulfato 8/3-hidrato
Formula: 3CdSO₄·8H₂O
MW: 256.51 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02253000
Núm. CAS: 7790-84-3
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,01627
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %