Sulfato de cadmio (II) hidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A10168.0E A10168.22 A10168.36
A10168.0EEA 565 EUR
A10168.0E A10168.22 A10168.36
Sulfato de cadmio (II) hidrato 98%
Sulfato de cadmio (II) hidrato
Purity: 98% CAS No.: 15244-35-6 Molecular Formula: 3CdSO4.xH2O (x≈1) Formula Weight: 208.46(anhy) Refractive Index: 1.565 Odour: Odourless Merck Reference: 14,1627 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00151655
Formula: CdO₄S·H₂O
MW: 226.49 g/mol
Densidad: 3.08
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151655
Núm. CAS: 15244-35-6
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1 III