Sulfato de cadmio (II) hidrato ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10675.09
10675.18
10675.09EA
81.2
EUR
10675.09
10675.18
Sulfato de cadmio (II) hidrato ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Sulfato de cadmio (II) hidrato
Purity: 99.996%
CAS No.: 15244-35-6
Molecular Formula: 3CdSO4.xH2O (x~8)
Formula Weight: 208.46(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.08
Refractive Index: 1.565
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
CdO₄S·H₂O MW: 226.49 g/mol Pto. de fusión: >40 °C (-H₂O) Densidad: 3.08 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151655 Núm. CAS: 15244-35-6 EINECS: 233-331-6 UN: 2570 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,1627 |