Cinc sulfato monohidrato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Peligro
|
1.08882.5000
1.08882.9025
1.08882.5000EA
2710
EUR
1.08882.5000
1.08882.9025
Cinc sulfato monohidrato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Cinc sulfato monohidrato
Formula:
ZnSO₄·1H₂O MW: 179,45 g/mol Densidad: 3,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149893 Núm. CAS: 7446-19-7 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 13,10213 |