Cinc sulfato heptahidrato 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
205980010 205982500 205980050
ACRO205980010EA 121 EUR
ACRO205980010 ACRO205982500 ACRO205980050
Cinc sulfato heptahidrato 99.5% para análisis
Cinc sulfato heptahidrato
Formula: ZnSO₄·7H₂O
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149894
Núm. CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,10293
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.4 %
pH 4.4 to 6.0 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Manganese (Mn) ≤3 ppm
Potassium (K) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤10 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %