Zinc sulphate hydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
11138.09
11138.18
11138.09EA
76.9
EUR
11138.09
11138.18
Zinc sulphate hydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Zinc sulphate hydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 16788-42-4
Molecular Formula: O4SZn.xH2O
Formula Weight: 161.43(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100°
Merck Reference: 14,10159
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011302
Formula:
ZnSO₄·xH₂O Pto. de fusión: 100 °C Densidad: 1,97 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149894 Núm. CAS: 16788-42-4 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,10159 |