Cinc sulfato heptahidrato 99.0-103.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sulfato de cinc heptahidrato, Cinc sulfato 7-hidrato
33399.22
33399.36
33399.A4
33399.22EA
25.8
EUR
33399.22
33399.36
33399.A4
Cinc sulfato heptahidrato 99.0-103.0% ACS
Cinc sulfato heptahidrato
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 7446-20-0
Molecular Formula: O4SZn.7H2O
Formula Weight: 287.54 (161.43anhy)
Physical Form: Lump
Density: 1.97
Appearance: Colourless to white
pH: 4.4-6
Melting Point: 100°
Solubility: Soluble in water, glycerol
Merck Reference: 14,10159
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149894
Formula:
ZnSO₄·7H₂O Pto. de fusión: 100 °C Densidad: 1,97 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149894 Núm. CAS: 7446-20-0 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,10159 |