Cinc sulfato heptahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12915.0C
A12915.0E
A12915.36
A12915.0CEA
329
EUR
A12915.0C
A12915.0E
A12915.36
Cinc sulfato heptahidrato ≥98%
Cinc sulfato heptahidrato
Purity: 98%
CAS No.: 7446-20-0
Molecular Formula: O4SZn.7H2O
Formula Weight: 287.54 (161.43anhy)
pH: 4.4-6
Melting Point: 100°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149894
Formula:
ZnSO₄·7H₂O Pto. de fusión: 100 °C Densidad: 1,97 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149894 Núm. CAS: 7446-20-0 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,10159 |