Cinc sulfato heptahidrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Sulfato de cinc heptahidrato, Cinc sulfato 7-hidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08883.0500 1.08883.1000 1.08883.5000 1.08883.9050
1.08883.0500EA 72.3 EUR
1.08883.0500 1.08883.1000 1.08883.5000 1.08883.9050
Cinc sulfato heptahidrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Cinc sulfato heptahidrato
Formula: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287.54 g/mol
Pto. de fusión: 100
Densidad: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149894
Núm. CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,10293
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 965 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C
Molar Mass 287.54 g/mol
Bulk Density 800 - 1000 kg/m3
Density 1.97 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
Insoluble matter 0.01% max
Iron (Fe) 0.0005% max
Lead (Pb) 0.001 max
Magnesium (Mg) 0.001% max
Manganese (Mn) 0.0003% max
Minimum shelf life passes test
Nitrate (NO3) 0.002% max
Original Examination Date passes
pH (5%, water, 25°C) 4.4-5.6
Potassium (K) 0.001% max
Sodium(Na) 0.001% max
Total nitrogen (N) 0.0005% max