Cinc sulfato heptahidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Sulfato de cinc heptahidrato, Cinc sulfato 7-hidrato
29247.292EA 63.7 EUR
29247.292 29247.361
Cinc sulfato heptahidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cinc sulfato heptahidrato
Formula: ZnSO₄·7H₂O
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149894
Núm. CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,10293
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm