Cinc sulfato heptahidrato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Sulfato de cinc heptahidrato, Cinc sulfato 7-hidrato
29253.236EA 39.7 EUR
29253.236 29253.293 29253.260 29253.460
Cinc sulfato heptahidrato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Cinc sulfato heptahidrato
Formula: ZnSO₄·7H₂O
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149894
Núm. CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,10293
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 99,5 %
Solución en agua Pasa test
pH (25°C; 5 %) 4,4 - 6
Insolubilidad en agua Max. 100 ppm
Cl (Cloruro) Max. 5 ppm
N total (Nitrógeno) Max. 5 ppm
As (Arsénico) Max. 0,5 ppm
Ca (Calcio) Max. 10 ppm
Cd (Cadmio) Max. 5 ppm
Cu (Cobre) Max. 5 ppm
Fe (Hierro) Max. 5 ppm
K (Potasio) Max. 10 ppm
Li (Litio) Max. 10 ppm
Mn (Manganeso) Max. 3 ppm
Na (Sodio) Max. 10 ppm
Pb (Plomo) Max. 20 ppm
Sr (Estroncio) Max. 5 ppm
Sr (Strontium) Max. 5 ppm
Conforms to BDH 10299 Passes test