Cloruro de escandio (III) hexahidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11219.03
11219.06
11219.03EA
228
EUR
11219.03
11219.06
Cloruro de escandio (III) hexahidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Cloruro de escandio (III) hexahidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 20662-14-0
Molecular Formula: ScCl3.6H2O
Formula Weight: 259.41 (151.32anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8392
MDL No.: MFCD00149852
Formula:
Cl₃Sc·6H₂O MW: 259.41 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149852 Núm. CAS: 20662-14-0 EINECS: 233-799-1 Índice Merck: 14,8392 |