Cloruro de itrio (III) hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
11185.14
11185.22
11185.30
11185.14EA
68.3
EUR
11185.14
11185.22
11185.30
Cloruro de itrio (III) hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Cloruro de itrio (III) hidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 12741-05-8
Molecular Formula: Cl3Y.xH2O
Formula Weight: 195.26(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.18
Appearance: White to pink
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00149941
Formula:
Cl₃Y·H₂O MW: 213,28 g/mol Densidad: 2,18 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149941 Núm. CAS: 12741-05-8 EINECS: 233-801-0 Índice Merck: 14,10107 |