Nitrato de escandio (III) hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trinitrato de escandio
11221.03
11221.06
11221.03EA
178
EUR
11221.03
11221.06
Nitrato de escandio (III) hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Nitrato de escandio (III) hidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 13465-60-6
Molecular Formula: Sc(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 230.97(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8392
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00011220
Formula:
Sc(NO₃)₃·xH₂O MW: 230.97 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011220 Núm. CAS: 107552-14-7 EINECS: 236-701-5 UN: 1477 ADR: 5.1 III Índice Merck: 14,8392 |