Nitrato de escandio (III) hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trinitrato de escandio
67104.03
67104.06
67104.03EA
143
EUR
67104.03
67104.06
Nitrato de escandio (III) hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Nitrato de escandio (III) hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 13465-60-6
Molecular Formula: Sc(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 230.97(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Solubility: Freely soluble in water and alcohol
Merck Reference: 14,8392
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00011220
Formula:
Sc(NO₃)₃·xH₂O MW: 230.97 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011220 Núm. CAS: 107552-14-7 EINECS: 236-701-5 UN: 1477 ADR: 5.1 III Índice Merck: 14,8392 |