Nitrato de itrio (III) hexahidrato 99.9% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
218260250 218261000 218265000
ACRO218260250EA 66.2 EUR
ACRO218260250 ACRO218261000 ACRO218265000
Nitrato de itrio (III) hexahidrato 99.9% (trace metals basis)
Nitrato de itrio (III) hexahidrato
Formula: N₃O₉Y·6H₂O
Pto. de fusión: 51,8 °C
Densidad: 2,682 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149940
Núm. CAS: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %