Nitrato de itrio (III) hexahidrato ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trinitrato de itrio hexahidrato
12898.06
12898.14
12898.22
12898.59
12898.06EA
41.5
EUR
12898.06
12898.14
12898.22
12898.59
Nitrato de itrio (III) hexahidrato ≥99.9%
Nitrato de itrio (III) hexahidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 13494-98-9
Molecular Formula: Y(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 383.01 (274.92anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,10107
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149940
Formula:
N₃O₉Y·6H₂O Pto. de fusión: 51,8 °C Densidad: 2,682 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149940 Núm. CAS: 13494-98-9 EINECS: 233-802-6 UN: 1477 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,10107 |